Learn More
Gibco™ DMEM, low glucose, pyruvate
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
60.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Ohne tierische Bestandteile |
---|---|
Konzentration | 1X |
Form | Flüssig |
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Benötigt: Supplementierung
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- Nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne tierische Bestandteile | |
Flüssig | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES |
1X | |
Steril gefiltert | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.