Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, ohne Glutamin, ohne Methionin, ohne Cystin
GREENER_CHOICE
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, Pulver, hoher Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Natriumbicarbonat-Puffer wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke:  Gibco™ 21013024
127.30 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11570546
  • 139.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
  • Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Cystin, kein Methionin
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Ohne Methionin, Kein Cystin
Gibco™
Raumtemperatur
In-vitro Diagnostik. Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.