Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, NEAA, ohne Glutamin
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Der Gibco™ DMEM Natriumhydrogencarbonat-Puffer, NEAA, mit hohem Glukosegehalt und ohne Glutamin wird in humanen Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 10938025
Beschreibung
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA), Natriumhydrogencarbonat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
CO2 | |
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
310 bis 360 mOsm/kg | |
500 mL |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.