Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement, HEPES wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 10564037
437.95 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, HEPES, Phenolrot | |
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Ohne Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
5 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur