Learn More
Gibco™ Kälberserum, Herkunftsland Neuseeland
US-zertifizierte leistungsstarke Seren für die allgemeine Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
35.47 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | 12 bis 24 Monate |
Spezies | Rind/Bovine |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11520526
|
Gibco™
16170086 |
100 ml |
35.47 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11510526
|
Gibco™
16170078 |
500 ml |
103.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
- Von Kälbern im Alter zwischen 12 und 24 Monaten gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssig | |
Rinderserum von ausgewachsenen Tieren | |
Steril gefiltert | |
Gibco™ |
12 bis 24 Monate | |
Neuseeland | |
Flasche | |
Steril gefiltert | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |