Learn More
Brady™ GHS-Symbol – Explosiv, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke:  Brady™ 834184
54.48 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15436924
  • 68.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Spezifikation
PIC 1801-21*21-B7541-RLL-DC
Polyester
Dauerhaftes Acryl
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Schwarz auf Weiß
Glanz
250/Packung
21 mm
21 mm
Diamantförmig