Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Explosiv, Endlosrolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 814023
400.90 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
PIC 1801-100*100-B7541-RLL-C | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
250/Packung | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig |