Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Explosiv, auf Karte aufgebracht
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
16.20 CHF - 17.95 CHF
Spezifikation
Ausführung Glanz
Material Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15454841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
811678
100 mm 100 mm
17.95 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15484841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
811682
70 mm 70 mm
16.20 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Spezifikation
Glanz
Dauerhaftes Acryl
-40 °C bis 110 °C
Polyester
0.099 mm
Diamantförmig