Learn More
Germanium(IV)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), elektronischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Germanium Dioxide |
Schmelzpunkt | 1115.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | GeO2 |
Merck Index | 15,4443 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies |
Formelmasse | 104.59 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Germanium dioxide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.