Learn More
Geranylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich als Bestandteil von Parfümen für Cremes und Seifen und als Aromazutat verwendet. Wird insbesondere in Rosen-, Lavendel- und Geranienformulierungen verwendet, bei denen ein süßes fruchtiges Aroma oder ein Zitrusarararoma gewünscht wird. Es wurde festgestellt, dass es antioxidative, entzündungshemmende und anti-proliferative Aktivitäten hat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Wird hauptsächlich als Bestandteil von Parfümen für Cremes und Seifen und als Aromazutat verwendet. Wird insbesondere in Rosen-, Lavendel- und Geranienformulierungen verwendet, bei denen ein süßes fruchtiges Aroma oder ein Zitrusarararoma gewünscht wird. Es wurde festgestellt, dass es antioxidative, entzündungshemmende und anti-proliferative Aktivitäten hat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Geranyl acetate |
Dichte | 0.91 |
Siedepunkt | 137°C to 139°C (25 mm) |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 196.29 |
Reinheit (%) | 98% |