Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 ROX™ dye Size Standard
Der GeneScan™ 350 ROX™ Size Standard ist ein interner Bahn-Größenstandard für die Verwendung mit den Applied Biosystems Fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophorese-Systemen.
Marke: Applied Biosystems™ 401735
Includes: Enthält 8 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard
Beschreibung
- Die Verwendung eines internen Spurgrößenstandards während der Elektrophorese ermöglicht eine automatisierte Datenanalyse und präzise DNA-Fragmentgrößenvergleiche zwischen Elektrophoreseläufen
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Enthält 8 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard. Das Kit bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.) | |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
800 reactions | |
Standard |
Standard | |
Sequenzierung | |
800 Reaktionen | |
Farbstoff | |
Nasseis |