Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ dye Size Standard
Der GeneScan 1200 LIZ Größenstandard dient zur Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 20 bis 1200 Nukleotiden und verfügt über 68 einzelsträngige markierte Fragmente.
Marke:  Applied Biosystems™ 4379950
Artikelnummer. 15751826
  • 1570.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 68 LIZ-markierte, einzelsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als fünfter Farbstandard
Beschreibung
Beschreibung
GeneScan™ 1200 LIZ® ist ein mit einem fünften Farbstoff (LIZ®) markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Proben.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Hoch
LIZ
Farbstoff
Standard
3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator
Sequenzierung
800 Reaktionen
800 reactions
Flüssig