Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Artikelnummer. 13131153
Click to view available options
Viskosität:
14.71 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
494 mPa.s (25°C)
5738 mPa.s (25°C)
6.553 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
7657 mPa.s (25°C)
990.9 mPa.s (25°C)
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC17025 und ISO17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 500 ml
Viskosität 14.71 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nennwerte angegeben