Learn More
Universal Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 30991 mPa.s (25 °C), Paragon Scientific™
Zertifiziert nach ASTM D2162. Doppeltzertifiziert gemäß den internationalen Normen BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung, um die geringste Messunsicherheit zu gewährleisten und somit Standards zu bieten, die mit primärer Genauigkeit zertifiziert sind.
Marke: Paragon Scientific N10200
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.