Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Mikrotiterplattendeckel für allgemeine Assays sind in verschiedenen Formen und Typen erhältlich.
Marke: Corning™ 3095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alle Deckel aus festem Polystyrol
- Aussparung an der A1-Ecke des Deckels entspricht den Aussparungen an den Ecken aller Corning® Mikrotiterplatten
- Universaldeckel (keine Aussparung an der Ecke) kann ohne Ausrichtung in eine bestimmte Richtung auf Corning Mikrotiterplatten platziert werden. Der Deckel hat außerdem eine kleinere Einfassung als Standarddeckel
Spezifikation
Acetat | |
100 | |
Klebefolie |
Unsteril | |
100 | |
96-Well-Platte |