Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA-Aufreinigungskit
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Säugetierzellkulturen und Gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe.
Marke: Thermo Scientific™ K0721
197.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das GeneJET DNA Purification Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von hochqualitativer genomischer DNA aus unterschiedlichen Säugetierzellkulturen und -gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt.
Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
- Universell – Kann sowohl für Zell- als auch Gewebeproben aus einer Vielzahl von Quellen verwendet werden
- Effizient – Hohe Rückgewinnung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
- Schnell – 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
- Praktisch — Spin-Säulen mit Kappen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich ideal für die Verwendung in üblichen molekularbiologischen Verfahren, darunter: PCR und qPCR, FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, Southern Blotting
Spezifikation
Spin-Säule | |
Spin-Säule | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR | |
GeneJET | |
50 Aufreinigungen | |
< 20 min |
Zentrifugationssäule | |
Bakterien, Bukkalproben, Zellen, Gewebe, Hefe | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Aufreinigungkit für genomische DNA | |
Genomische DNA |
Sicherheit und Handhabung
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha