Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Secretin Receptor (SCTR) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1805
Artikelnummer. 10502004
  • 21400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Secretin Receptor (SCTR) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Secretin. In addition, GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_002980.2
Teilende Zellen
Fluoreszent
SCTR
Pool aus stabilen Zellen
8 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
Teilende Zellen
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Inhalt:
K1805 GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
FRET
SCTR-CRE-bla CHO-K1 Zellen, SCTR-CRE-bla CHO-K1, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
Endpunkt
SCTR
CHO-K1
GPCRs