Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA Assay Kit
GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA-Assay-Kit
Marke:  Invitrogen™ K1619
Artikelnummer. 10791614
  • 1318.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den menschlichen Adenylatcyclase-aktivierende Polypeptid 1 Rezeptor 1 (ADCYAP1R⁄PAC1), stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1129) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla), das unter Kontrolle des cAMP-Response-Elements (CRE) steht. Die MC2R-CRE-bla-CHO-K1-Zellen sind funktionell validiert für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von etablierten Liganden. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer CysLT2-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf ihre Assay-Leistung getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_001118
Zellen mit arretierter Teilung
Fluoreszent
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 cells
ADCYAP1R1, PAC1
CHO-K1
GPCRs
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
K1619 GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA Assay-Kit
Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von „Division Arreste“ (DA)-Zellen und Substrat für den Assay einer Platte mit 1 x 384 Wells. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA-Zellen
• LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, 70 µg
• Lösung D
• GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA Assay-Protokoll
• LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll
• Analysenzertifikat
:
Die GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
ADCYAP1R1
GeneBLAzer™
BLA (Beta-Lactamase)
PAC1 CHO-K1 DA Assay-Kit
GeneBLAzer™