missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ OXTR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ OXTR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Oxytocin Receptor (OXTR), stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-k1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1835
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GeneBLAzer™ OXTR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Oxytocin Receptor (OXTR), (Accession No. NM_002531) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-k1 cell line. GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-k1 cells (Cat. No. K1536) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT. The GeneBLAzer™ OXTR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Oxytocin.
Spezifikation
NM_000916 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR) | |
GeneBLAzer™ | |
Endpunkt | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
GeneBLAzer™ OXTR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert (8 x 10^6 Zellen⁄Fläschchen). Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
FRET | |
Pool aus stabilen Zellen | |
1 Fläschchen | |
OXTR | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.