Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ N-terminal Gateway™ Fusion Kit für die In-vivo-Detektion
Invitrogen bietet modernste Gateway™ Zielvektoren für die Expression in E. coli, um all Ihren Expressionsanforderungen gerecht zu werden
Marke: Thermo Scientific™ 12578068
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Um all Ihren Expressionsanforderungen gerecht zu werden, bietet Invitrogen modernste Gateway™ Zielvektoren für die Expression in E. coli, Insekten-, Hefe- oder Säugetierzellen sowie für die Produktion von nativen Proteinen bzw. N- oder C-terminalen Fusionsproteinen.
- Alle Gateway™-Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate™ RF-Klon handelt.
- In der folgenden Tabelle ist das breite Spektrum der verfügbaren Zielvektoren aufgeführt.
- Zusätzliche erforderliche Materialien, separat erhältlich: Gateway™ Entry-Klon, Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
Gateway™ | |
GeneBLAzer Vektoren | |
Reporter-Assays |
Transfektion | |
Kit für die N-terminale Fusion | |
Blasticidin | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
1 Kit | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.