Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Leukotriene B4 Receptor (LTB4R), stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1748
Artikelnummer. 10328763
  • 21400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Leukotriene B4 Receptor (LTB4R), (Accession No. NM_181657) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT Response Element.
GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of LTB4. In addition, GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_181657
Teilende Zellen
Fluoreszent
LTB4R
Auf Einzelzellen basierende Klone
2 x 106 Zellen
LTB4R
CHO-K1
GPCRs
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Inhalt:
K1748 GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die GeneBLAzer™ LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
FRET
LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Zellen, LTB4R-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
BLA (Beta-Lactamase)
Teilende Zellen
GeneBLAzer™