Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ In Vivo Detection Kit
GeneBLAzer™ In Vivo-Nachweiskit
Marke: Invitrogen™ 12578134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das GeneBLAzer™ In Vivo-Nachweiskit misst die Aktivität von β-Lactamase-Reporterzellen in lebenden Säugetierzellen unter Verwendung des β-Lactamase-Substrats CCF2-AM. Das GeneBLAzer™ Detektionssystem bietet folgende Vorteile:Spezifikation
GeneBLAzer™ | |
Fluoreszent | |
375 Reaktionen | |
Reporter-Assays | |
Beta-Lactamase-Substrat |
In Vivo-Nachweiskits enthalten 50 µg CCF2-AM-Substrat (genug für 375 96-Well Reaktionen). Das Substrat sollte bei -20 °C gelagert, getrocknet und vor Licht geschützt werden. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. | |
Nachweiskit | |
Kit | |
BLA (Beta-Lactamase) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.