Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1877
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bei GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen ist der humane 5-Hydroxytryptamin (Serotonin)-Rezeptor 2C (HTR2C) (Zugriffsnummer NM_000868.1) stabil in die CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zelllinie integriert. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1078) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements steht. Die GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen von 5-Hydroxytryptamin validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen auf Assay-Leistungen unter variablen Bedingungen getestet.Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten: GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (K1877A), Protokoll, Analysenzertifikat | |
CHO-K1 |
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen,8 x 106 Zellen/Fläschchen, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs-Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Flüssigstickstofflagerung | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
8 x 106 Zellen/Fläschchen | |
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.