Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HCRTR-1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
The GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Hypocretin (Orexin) Receptor 1 (HCRTR1), stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1446
Beschreibung
The GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Hypocretin (Orexin) Receptor 1 (HCRTR1), (Accession No. NM_001525) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT Response Element.
The HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Orexin A. In addition, HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spezifikation
BC074796.2 | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ HCRTR1 -NFAT-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ HCRTR1 | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
HCRTR1 | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o GeneBLAzer ™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen o GeneBLAzer ™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll o Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
HCRTR1 | |
Pool aus stabilen Zellen | |
2 x 106 Zellen | |
CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen | |
GeneBLAzer™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.