Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T-Zellen
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1707
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
GeneBLAzer™ J2-CRE- bla HEK293T-Zellen enthalten den humanen Histamin-Rezeptor2 (H2), der stabil in die CellSensor™ CRE-bla HEK293T-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ CRE-bla HEK293-Zellen (Kat.-Nr. K1540) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response Element (CRE) steht.GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T-Zellen sind für Z'- und EC-50 Konzentrationen von Histamin funktional validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T-Zellen auf Assay-Leistungen unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Der H2-Rezeptor wurde mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Magengeschwüre (PUC), gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD), Dyspepsie und Stressulkusprophylaxe.
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T-Zellen, GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
293T (HEK) |
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, 293T (HEK)-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
2 x 106 Zellen | |
GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T-Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.