Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK 293T Cells
GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 1 (H1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1703
Beschreibung
GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 1 (H1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line. CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cells (Cat. No. K1538) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations Histamine. In addition, GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The H1 receptor is located in human bronchi, bronchioles, and bronchial muscle, smooth muscle of the ileum, and the uterus. H1 receptors play a role in various disorders, including allergic reactions and mood disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_000861.3 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
H1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
HRH1, H1 | |
293T (HEK) | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Inhalt: K1703 GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK-293T Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T-Zellen • GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
FRET | |
H1-NFAT-bla HEK293T-Zellen, H1-NFAT-bla HEK293T Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
H1-NFAT-bla HEK T-Zelle | |
GeneBLAzer™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.