Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GPR10-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ GPR10-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1732
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Prolactin-freigebende Peptid (GPR10), der stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response Element (CRE) steht.Die GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z' und EC funktional validiert50 Konzentrationen von PrRP20. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Der GPR10-Rezeptor ist an einer Vielzahl von Stoffwechselstörungen beteiligt, darunter Laktation, Regulierung der Nahrungsaufnahme und andere physiologische Funktionen.
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
-80 °C | |
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, | |
2 x 106 Zellen | |
GeneBLAzer™ GPR10-NFAT-bla CHO-K1-Zellen |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
CHO-K1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.