Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line contains the promiscuous Gα protein, Gα15, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1537
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line contains the promiscuous Gα protein, Gα15, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of an NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells. The Gα15-NFAT-bla CHO-K1 parental cell line is designed for the construction of Gi/o coupled GPCR cell based assays.
Spezifikation
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ Gα±15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharma und Biopharma, Ziel- und Leadidentifizierung und -validierung, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporterassays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Leadidentifizierung und -validierung, g-proteingekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporterassays | |
Promiscuous Gα±-Protein, Gα±15, stabil in die CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 Zelllinie integriert | |
2 x 106 Zellen | |
CHO-K1 | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Versand: Trockeneis Lagerung: Flüssigstickstoff |
|
Fluoreszent | |
Gα15 | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
GeneBLAzer™ Gα±15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.