Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ FPRL-1 -Gα15 CHO-K1 DA Assay-Kit
GeneBLAzer™ FPRL-1 -Gα15 CHO-K1 DA Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ K1357
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Diese Zelllinie ist als Trennzellen verfügbar, wenn Sie ein Angebot für K1189 unter dividingcells@invitrogen.com anfordernGeneBLAzer™ FPRL-1-Gα 15 CHO-K1 DA (Division Arrested)-Zellen und FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Formyl-Peptid-ähnlichen 1-Rezeptor (FPRL-1), der stabil in die GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zelllinie integriert ist. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1213) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Nuclearfaktors von aktiviertem T-Zellen (NFAT)-Response-Element, zusätzlich zum Promiscuous G-Protein Gα15 steht. DA-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von einer 384-Well-Platte enthält) und einem Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreicht.
DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl FPRL-1-Gα15 CHO-K1-DA-Zellen als auch FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen sind funktional für Z’-Faktor- und EC-50 Konzentrationen von WKYMV(M) validiert (Abbildung1 ). Darüber hinaus wurden FPRL-1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistungen getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations und Substratladezeiten (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
Der FPRL-1-Rezeptor ist an einer Vielzahl von Entzündungen und neurologischen Erkrankungen, einschließlich Alzheimer, beteiligt.
Lagerung:
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15 CHO-K1-DA-Zellen und FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Inhalt:
GeneBLAzer™ FPRL-1–Gα15 CHO-K1-DA-Assay-Kit
Jedes System enthält ausreichend Substrat für DA-Zellen und Substrat, um eine 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15 CHO-K1-DA-Zellen
Jedes System enthält ausreichend DA-Zellen, die für die Prüfung von 10 384-Well-Platten (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Inhalt:
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA-Assay-Kit | |
CHO-K1 |
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA-Assay-Kit, 1 Platte, ∽2,400,000 Zellen/Fläschchen Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporterassays, zellbasierfte und Lactamase-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Leadserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
1 Platte | |
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA-Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.