Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERR Alpha DA Assay Kit
Bei GeneBLAzer™ERR-alpha DA (Division Arrested)-Zellen und ERR-alpha-UAS-bla HEK 293T-Zellen ist die Ligandenbindungsdomäne (LBD) des humanen Estrogen-Related-Rezeptors alpha (ERR-alpha), fusioniert mit der DNA-Bindungsdomäne von GAL4, stabil in die GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T-Zelllinie integriert.
Marke: Thermo Scientific™ K1421
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
GeneBLAzer™ UAS-bla HEK-293T-Zellen exprimieren stabil ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Transkriptionskontrolle einer Upstream-Aktivator-Sequenz (UAS). Nach Bindung eines Agonisten an die LBD des GAL4 (DBD)-ERR-Alpha (LBD)-Fusionsproteins bindet das Protein an die UAS und induziert so die Expression von Beta-Lactamase. DA (Division Arrested)-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Ein Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von 1 x 384 Well-Platte enthält) und ein Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 x 384 Well-Platten ausreicht. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C in ihrer Teilung arretiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl ERR-Alpha-DA-Zellen als auch ERR-Alpha-UAS-bla HEK-293T-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von XCT790 funktional validiert. Darüber hinaus wurden ERR-Alpha-UAS-bla HEK-293T-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
Spezifikation
L165, 041, GW 1929, GW 7647, GW 0742 | |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Versand: Trockeneisenlagerung: -80 °C/Flüssigstickstoff Ausreichend „Division Arrested“-Zellen und Substrat, für den Assay einer 384-Well-Platte. Lieferumfang: ERR-Alpha-HEK-293T-DA-Zellen (K1421A)LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg | |
2101 | |
Rosiglitazon | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
293T (HEK) | |
Nukleäre Rezeptoren |
T0070907, GW 9662, GW 6471 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Fluoreszent | |
ERRα | |
GeneBLAzer™ | |
ESRRA, NR3B1, ERR1, ERR-alpha | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.