Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK 293T Cells
Bei GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen ist der humane Endothelin-Rezeptor Typ A (EDNRA) stabil in die CellSensor™ NFAT-bla HEK293T-Zelllinie integriert.
Marke: Thermo Scientific™ K1726
Beschreibung
CellSensor™ NFAT-bla HEK293T-Zellen (Kat.-Nr. K1538) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements (Nuclear Factor of activated T Cells).
Die GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von ET-1 funktional validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
Der EDNRA-Rezeptor vermittelt die Signalgebung von Endothelin-Proteinen, die mehrere entscheidende biologische Prozesse regulieren, u. a. die Entwicklung und Funktion von Blutgefäßen, die Produktion bestimmter Hormone und die Stimulation von Zellwachstum und Zellteilung. Defekte bei EDNRA-vermittelten Signalen wurden mit einer Vielzahl von Erkrankungen, einschließlich Krebs, Hypertonie und kardiovaskulären Erkrankungen, in Verbindung gebracht.
Spezifikation
NM_001957 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
EDNRA | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
293T (HEK) | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Inhalt: K1726 GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
FRET | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Cells | |
EDNRA | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.