Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human calcium-sensing receptor (CaSR), (Accession No. NM_000388) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1833
Artikelnummer. 10237514
  • 17020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human calcium-sensing receptor (CaSR), (Accession No. NM_000388) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1536) cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT Response Element
The GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Spermine. In addition, GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_000388
Teilende Zellen
Fluoreszent
CaSR
CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Zellen, CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
Endpunkt
CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Zelle
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Inhalt:
K1833 GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K11-Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die GeneBLAzer™ CaSR-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
FRET
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 Zellen
CASR
CHO-K1
GPCRs