Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells
The GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells contain the human Amylin Receptor 2 (CALCRL:RAMP3), stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1439
Beschreibung
The GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells contain the human Amylin Receptor 2 (CALCRL:RAMP3), (Accession # NM_005795.3 NM_005856.1) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cell line. CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cells (Cat. No. K1130) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Adrenomedullin(1-52). In addition, CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spezifikation
NM_005855.2 | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-Zellen, 8 x 106 Zellen, ∽8,000,000 Zellen/Fläschchen bei 8,000,000 Zellen/ml Zellmenge, FreeStyle™ 293-F-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™293 F-Zellen, GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™293F-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
FreeStyle™, GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
CALCRL:RAMP3 | |
FreeStyle 293-F-Zellen | |
GPCR |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
(LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-Zellen • GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
CALCRL:RAMP3 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
8 x 106 Zellen | |
FreeStyle™ 293-F | |
GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™293F-Zellen | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.