Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Complement Component 5a Receptor 1 (C5aR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1746
Beschreibung
GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Complement Component 5a Receptor 1 (C5aR1) (Accession No. NM_000710) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1537) contains a beta-lactamase reporter gene under control of a NFAT response element and a promiscuous G Protein, Gα15, stably integrated into CHO-K1 cells.
The GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of C5a. In addition, GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_001736.2 | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, FRET-Technik, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
FRET | |
GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
C5AR1 | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Inhalt: K1746 GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
C5aR1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
CHO-K1 | |
C5aR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Zelle | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.