Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Bradykinin Receptor B2 (B2) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1790
Artikelnummer. 10216893
  • 21400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Bradykinin Receptor B2 (B2) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Bradykinin. In addition, GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_000623.2
Teilende Zellen
GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen,8 x 106 Zellen, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs-Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, FRET-Technik, Flüssigstickstofflagerung
FRET
K1790 GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
Endpunkt
CHO-K1
GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Inhalt:
K1790 GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die GeneBLAzer™ Bradykinin-B2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Fluoreszent
BK2
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
BDKRB2
CHO-K1
GPCRs