Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1470
Beschreibung
The GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT response element.
Both ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Phenylephrine. In addition, ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spezifikation
NM_000680 | |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
ADRA1A | |
Pool aus stabilen Zellen | |
2 x 106 Zellen | |
ADRA1A | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-Zellen o GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll o Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
GPCRs | |
ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 Zellen, ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 Zelle | |
GeneBLAzer™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.