Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ 5TH1A-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human 5-HT Receptor 1A (5HT1A) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1712
Beschreibung
GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human 5-HT Receptor 1A (5HT1A) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. no. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Promiscuous G protein, Gα15.
The GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 5-CT. In addition, GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
Agonists and antagonists of the 5HT receptors are in various stages of clinical trials for the treatment of neurological disorders like anxiety, insomnia, and depression.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_000524 | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ 5TH1A-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽12,000,000 Zellen/Fläschchen bei 12,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, FRET-Technik, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
FRET | |
GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
5HT1A, HTR1A | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Inhalt: K1712 GeneBLAzer™ 5HT1A-Gα15-NFAT-bla Jurkat-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ 5HT1A-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ 5HT1A-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ 5HT1A Gα15 CHO-K1-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
5HT1A | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ 5TH1A-Gα±15-NFAT-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.