Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly EX Master Mix
GeneArt Gibson Assembly EX Mastermix ermöglicht das Zusammensetzen von DNA mithilfe einer Technik, mit der sich mehrere überlappende DNA-Fragmente unter Verwendung eines einzigen Röhrchens und einer zweischrittigen, optimierten Reaktion nathlos miteinander verbinden lassen.
Marke: Invitrogen™ A46635
Beschreibung
GeneArt Gibson Assembly EX Mastermix ermöglicht das Zusammensetzen von DNA mithilfe einer Technik, mit der sich mehrere überlappende DNA-Fragmente unter Verwendung eines einzigen Röhrchens und einer zweischrittigen, optimierten Reaktion nathlos miteinander verbinden lassen. DNA-Fragmente unterschiedlicher Länge werden einheitlich mit komplementären Überlappungen zwischen Fragmenten zusammengesetzt. Die inhärente Flexibilität und der Erfolg dieses Ansatzes eignen sich für kleine und große DNA-Konstrukte, umfassen sowohl einzelne als auch mehrere Einsätze und wurden für die Erstellung ganzer Genome verwendet. Die resultierenden Produkte können für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen verwendet werden, einschließlich Transformation, PCR- und Rollkreis-Amplifikation (RCA). Das GeneArt Gibson Assembly EX Mastermix-Kit umfasst einen Mastermix, eine Positivkontrolle sowie Wasser und eignet sich für die Verwendung Ihrer eigenen kompetenten Zellen.
Merkmale des GeneArt Gibson Assembly EX Mastermix sind u. a.:
- Einfach — assemblieren und klonen Sie nahtlos bis zu 15 DNA-Fragmente in einer einzigen Reaktion
- Effizient — robuste Effizienz ermöglicht erfolgreiche Klone für einfache und anspruchsvolle Konstrukte
- Flexibel — die Designrichtlinien ermöglichen die Montage in jeden Vektor Ihrer Wahl
- Praktisch — erhältlich als Master Mix Kits und Klonierungskits komplett mit chemischen oder elektrokompetenten Zellen
- Vertrauenswürdig — über 4000 Erwähnungen in der wissenschaftlicher Literatur, die großen Erfolg hervorheben
Nahtlose Assemblierung von bis zu 15 Fragmenten
GeneArt Gibson EX Assemblierungsklonierung ist ein robuster, zweistufiger Prozess mit einem Röhrchen, bei dem bis zu 15 Einsätze und der Vektor in einem proprietären enzymatischen Mix kombiniert werden, um DNA-Fragmente mit gemeinsam genutzter Endhomologie zusammenzubauen, ohne dass zusätzliche Sequenzen oder Narben zurückgelassen werden (nahtlos). Nachdem diese dual optimierte Reaktion abgeschlossen ist, wird ein Teil der Baugruppenreaktion in chemisch kompetente oder elektrokompetente Zellen umgewandelt, wodurch Klone am nächsten Tag zur Analyse bereit sind. Die erforderliche 20- bis 40-Basenpaar-Endhomologie ist für die Synthese in das De-novo-Fragment integriert oder kann einfach durch PCR-Amplifikation mit kundenspezifischen DNA-Oligos entwickelt werden. Diese spezielle Enzymmischung erzeugt ein nahtloses und kovalent gebundenes DNA-Konstrukt, das eine hohe Effizienz bietet.
Robuste Methode für maximale Effizienz
Aufgrund des kovalent gebundenen Endprodukts ermöglicht die GeneArt Gibson EX Assemblierungsmethode die Verwendung von chemisch kompetenten Zellen oder elektrokompetenten Zellen für höchste Transformationseffizienz, besonders wichtig für anspruchsvolle Konstrukte. Restriktionsenzyme, Ligationen oder Rekombinationsstellen sind nicht erforderlich und die Methode bietet ein perfekt nahtloses Konstrukt ohne ungewollte Extrabasen.
Bietet große Vielseitigkeit
Die GeneArt Gibson EX Assemblierungsmethode bietet Vielseitigkeit, kann viele Techniken durch die schnelle Kombination, Hinzufügung, Löschung oder den Austausch von DNA-Segmenten optimieren und macht das Subklonen überflüssig, was Zeit und Aufwand im Klonierungsablauf spart.
Spezifikation
Seamless Cloning | |
Positivkontrolle | |
10 Reaktionen | |
GENEART™ | |
10 Reaktionen | |
DNA-Assemblierung |
Enthält Mastermix, Positivkontrolle und Wasser und eignet sich für die Verwendung Ihrer eigenen kompetenten Zellen. |
|
Nahtlose Klonierung und Gen-Assemblierung | |
Bis zu 15 Fragmente | |
Master Mix | |
Trockeneis |