Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Genomic Cleavage Detection Kit
Das GeneArt Kit Genomic Cleavage Detection Kit ist eine einfache, zuverlässige und schnelle Methode zum Nachweis der Bildung von locusspezifischen Doppelstrangbrüchen.
Marke: Invitrogen™ A24372
227.76 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Includes:
- 1 Flasche Zelllysepuffer
- 1 Röhrchen Proteinase K
- 1 Röhrchen PCR-Supermix
- 1 Röhrchen Wasser
- 1 Röhrchen Detektionsenzym
- 1 Röhrchen Erkennungsreagenzpuffer
- 1 Röhrchen Kontroll-Template & Primer
Beschreibung
Das GeneArt Genomspalten-Detektionskit ist eine einfache, zuverlässige und schnelle Methode zum Nachweis der Bildung von locusspezifischen Doppelstrangbrüchen. Bei der Verwendung Genom-editierender Instrumente zum Erreichen gezielter Mutationen ist es erforderlich, die Effizienz festzustellen, bei der diese Nukleasen die Zielsequenz spalten, vor allem vor Durchführung der arbeitsaufwändigeren und teuren Prozesse der Klonierung und Sequenzierung.
Das GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit enthält alle vor der Gelanalyse benötigten Reagenzien. Eine Probe der bearbeiteten Zellpopulation wird als direkte PCR-Vorlage für die Amplifikation mit Zielregion-spezifischen Primern verwendet. Das PCR-Produkt wird anschließend denaturiert und erneut hydrolysiert, um Heteroduplex-Inkongruenzen dort zu erzeugen, wo Doppelstrangbrüche aufgetreten sind, was eine Indel-Einführung zur Folge hat. Diese Inkongruenzen werden durch das Detektionsenzym erkannt und aufgespalten. Diese Spaltung ist leicht erkennbar und mittels Gelanalyse quantifizierbar.
- Einfach: Keine genomische DNA-Isolierung, direkte PCR-Amplifikation
- Schnell — Bearbeitungszeit insgesamt 4 Stunden
- Quantitativ: Die Gelbanddichte korreliert direkt mit der Target-Indel-Einführung
Recommended Storage
Store all at -5 to -30°C
Spezifikation
Enthält: • 1 Flasche Zelllysepuffer • 1 Röhrchen Proteinase K • 1 Röhrchen PCR-Supermix • 1 Röhrchen Wasser • 1 Röhrchen T7E1 Detektionsenzyme • 1 Röhrchen T7E1 Detektionsreaktionspuffer • 1 Röhrchen Kontroll-Template und Primer Alle Komponenten bei -5 °C bis -30 °C lagern. |
|
Flüssig | |
Taq-Polymerase | |
CRISPR-Cas9, TAL-Effektornuklease | |
20 reactions | |
20 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
Kit | |
Schnell | |
Genom-Spaltungsnachweiskit | |
Indel | |
20 Reaktionen |
Sicherheit und Handhabung
- GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Poly(oxy-1,2-ethanediyl) .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Proteinase
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.