Learn More
Agilent BioTek Add-on für das Gen5 Spot Counting Modul
GREENER_CHOICE
Gen5 Spot Counting Modul Add-On nur für Gen5 Image Prime. Erfordert Gen5 Image Prime 3.03 oder höher.
Marke:  Agilent BioTek GEN5SPOT
Artikelnummer. 16245592
  • 6454.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Mikrotiterplatten-Messung, die Anwendungen von der Quantifizierung von Mikrovolumen-Nukleinsäuren bis hin zu langfristigen zellbasierten kinetischen Assays ermöglicht.
  • Das Dienstprogramm für Fluorophorspektren bietet >100 Fluorophorspektren, wodurch der Filterwürfelvergleich schnell und einfach wird
  • Die erweiterte bedingte Logik bietet leistungsstarke Funktionen für Datentransformation, -abschaltungen und -validierung mit automatisierter Ausreißerunterdrückung und erweiterten Formeloperatoren
  • Verbesserte Tools für Dateigröße, Sortierung und Suche für die Arbeit mit der Datenbank von Gen5 und der Beispieldateidatenbank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gen5 Image Prime
Software