Learn More
Agilent BioTek Gen5 Mikrotiterplatten-Reader und Imager-Software
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen.
24195.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung |
---|
Beschreibung
- Bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung und Anwenderfreundlichkeit, die die Produktivität steigert und Zeit spart
- Unterstützt die Umwandlung von Rohdaten und Bildern in aussagekräftige Ergebnisse
- Führt eine hoch vergrößernde, intrazelluläre Bildanalyse zum einfachen ELISA durch
Erfassen und analysieren Sie Daten schnell und einfach
- Schnellstart mit >150 vorbereiteten Protokollen, die in Gen5 und online verfügbar sind
- Lesemodi für Endpunkt, Kinetik, Scannen von Well-Bereichen, spektrale Abtastung
- Der Schnellexport mit nur einer Taste sendet Daten direkt an Excel, ohne dass mehrere Schritte erforderlich sind
- Vordefinierte Take3 Mikrovolumen-Plattenprotokolle für die direkte Quantifizierung von 2 μL-Proben
Entdecken, Abbildung und Analyse intra- und interzellulärer Aktivitäten
- Erfassen Sie mit Lionheart FX hochwertige Bilder von 1,25x bis 100x und bis zu 60x mit Cytation
- Kombinieren Sie Bilderfassungs- und Multimodus-Detektionsschritte, um phänotypische und quantitative Daten schnell zu erhalten und zu analysieren
- Erweiterte Funktionen wie Bildheftung, Z-Projektion und digitaler Phasenkontrast
- Importieren Sie Bilddateien aus anderen Programmen zur Analyse in Gen5
Bildgebung: Methoden und Prozesse
- Automatisierte Zellzählung und -analyse mit Bildstatistiken
- Zeitraffer-Filmemachen mit automatischer Bildausrichtung
- Montageaufnahme, Bildheftung
- Z-Stapeln und Z-Projektion
- Hochgeschwindigkeitsbildgebung, Bild-Binning für schnelle Kinetik
QK- und Validierungstools
- Vollständig validiert bei Agilent BioTek
- Das Gen5 Validations-Paket bietet einen effizienten, schrittweisen Ansatz zur Vereinfachung der internen Validierung
- Kompatibel mit dem umfassenden Mikrotiterplatten-Lesegerät IQ/OQ/PQ (Product Qualification Packages) zur Beschleunigung der Gerätequalifizierung
- Die Gen5 IVD und die Gen5 IVD Image+ verfügen über QK-Trendfunktionen, Sicherheitsfunktionen und Validierungsprotokolle für Komfort und Effizienz
Gen5 Image Prime für die Zellbildgebung
- Bietet ein leistungsstarkes Hilsmittel zur Bilderfassung und -analyse für die Verwendung mit Lionheart FX automatischer Lebendzell-Bildgeber und Cytation Zellbildgebungs-Multifunktions-Lesegeräten
- Zellzählung, Subpopulationsanalyse, erweiterte Analysefunktionen
- Multimode- und Bildgebungsschritte in einem einzigen Protokoll ermöglichen eine Trefferauswahl für eine effiziente Bildgebung, ohne dass unnötige Daten erfasst werden müssen
- Bildverarbeitung und -analyse einschließlich Z-Projektion, Bildzusammenfügen, Trefferaufnahme und digitalem Phasenkontrast sowie erweiterten Funktionen wie Sekundärmaske, dynamische Schwellenwertanalyse und Subpopulationsanalyse
- Integrierter Filmemacher für erfasste kinetische Bildgebungssequenzen
- Fluoreszenz, Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast-Bilderfassung
- Importieren Sie Bilddateien aus anderen Programmen zur Analyse in Gen5
GxP-Konformität mit Gen5 Secure
- Für regulierte Laborumgebungen bietet Gen5 Secure Funktionen zur Erfüllung der Anforderungen von 21 CFR Part 11
- Bietet Bildverarbeitungssteuerung für Lionheart FX automatischen Lebendzell-Bildgeber und Cytation Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte
- Einschließlich Bildverarbeitung und -analyse einschließlich z-Projektion, Bildheftung, Trefferaufnahme und digitalem Phasenkontrast
- Zu den erweiterten Funktionen gehören Sekundärmaske, dynamische Schwellenwertanalyse und Subpopulationsanalyse
- Vollständige Lesegerät-Steuerung und Datenanalyse für alle Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte
- Enthält Funktionen, die Laboren bei der Einhaltung entscheidender GxP-Anforderungen unterstützen, einschließlich 21 CFR Part 11
- Elektronische Signatur für Datenverifikation, -genehmigung, -autorisierung und andere anpassbare Ereignisse
- Daten-, Protokoll- und System-Audit-Trails verfolgen und zeichnen Aktionen mit anpassbaren Kommentaren auf
- Mehrstufige Zuweisung von Benutzerberechtigungen mit einer sehr detaillierten Liste von schützbaren Funktionen
- Mehrere Gruppen mit mehreren Anwendern und Berechtigungen sind definierbar
- Benutzersperre und -rücksetzung und Passwortalterung sind individuell anpassbar
- E-Mail-Benachrichtigungen für vom Administrator definierte Ereignisse
- Einmaliges Anmelde-Setup verfügbar
- Es können mehrere Administratoren zugewiesen werden
Systemanforderungen für Computer
- 64-Bit-Version von Windows 7 oder Windows 10 Professional
- Intel Core i5 Prozessor (4. Generation) oder höher
- Intel 8 USB-Chipsatz oder höher
- 8 GB RAM oder höher
- 128 GB Festplattenspeicher oder höher
- Monitorauflösung von 1600 x 900
- Tastatur und Maus
Software (Lionheart FX erfordert Gen5 3.0 oder höher)
- Microsoft Internet Explorer v 9.0 oder neuer (für Online-Hilfe)
- Microsoft Excel für Schnellexport und PowerExport: Gen5 3.0: Excel 2007 (nur 32-Bit-Edition) oder Excel 2010-2016 (32- und 64-Bit-Editionen); Gen5 2.0: Excel 2007-2016 (nur 32-Bit-Editionen)
Konnektivität
- USB 3-Anschluss für Kamera
- USB 2- oder 3-Anschluss für Gerät
Spezifikation
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung |