Learn More
Agilent BioTek Gen5 Datenerfassungs- und Analysesoftware
GREENER_CHOICE
Die Gen5-Datenerfassungs- und Analysesoftware verfügt über eine moderne Schnittstelle zum einfachen Zugriff auf alle wichtigen Software-Funktionen, einschließlich Leseparameter, Plattenlayout, Datenreduzierung, Online-Hilfe, Assistenten, Tutorials und Beispielprotokolle..
462.00 CHF - 26325.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
Typ Software zur Datenerfassung und -analyse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15351470
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5IPLUS
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
14986.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15386196
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5IVD
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 IVD-Datenanalysesoftware Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15649408
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5AL2
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 AL2 Datenanalysesoftware
462.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16592342
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5SECUREIPRIME
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 Secure Prime Datenanalysesoftware
26325.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16552342
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5AL3
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 AL3 Datenanalysesoftware
924.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16562342
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5AL4
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 AL4 Datenanalysesoftware
1382.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16572342
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5IVDIPLUS
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 IVD+ Datenanalysesoftware Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16582342
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
GEN5SECUREIPLUS
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung Gen5 Secure+ Datenanalysesoftware
17116.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellstarttasten auf dem Begrüßungsbildschirm bieten Links zu kürzlich verwendeten Dateien, vorprogrammierten Protokollen und anderen Schlüsselfunktionen, wie Schnelllesen und Systemtest
  • Mit StepWise-Tools lassen sich Verfahrensschritte und Datenreduktionskriterien von Anwendungen in einer logischen und klar definierten Abfolge unbegrenzt kombinieren und klar auf dem Bildschirm darstellen
  • Analysieren Sie Daten auf einer einzelnen Platte oder über mehrere Platten in einem Experiment
  • Report und PowerExport-Builder sind schnelle und flexible Ausgabetools zur Erstellung veröffentlichungsbereiter Berichte mit Datenmatrizen, Statistiktabellen, Protokollen und Plattendaten
  • Zur Einhaltung von 21CFR Teil 11 bietet Gen5 Secure System-, Daten- und Protokollschutz
  • Mehrere Benutzerdefinitionen und Berechtigungsstufen erleichtern die Einhaltung der Laborrichtlinien
Systemvoraussetzungen
  • Windows XP oder Windows 2000 (Professional Editions)
  • PentiumIII-Prozessor (oder kompatibler Prozessor) (500 MHz oder höher)
  • 512 MB RAM oder höher
  • 2 GB Festplattenspeicher oder mehr
  • XGA-Auflösung 1024 x 768 oder höher
  • CD-ROM-lesbares Laufwerk
  • Tastatur
  • Maus
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 oder höher (für Online-Hilfe)
  • Microsoft Excel 2000 oder höher (für PowerExport-Funktion)
Spezifikation
Spezifikation
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
Software zur Datenerfassung und -analyse