Learn More
BTX™ Gemini X2 Twin Wave Elektroporator
BTX Gemini Twin Wave Elektroporatoren bieten Flexibilität für die Elektroporation aller Zelltypen
Marke:  BTX™ 452041
Artikelnummer. 15848461
  • 14200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften: 
  • Universelle Elektroporation – transfiziert Zellen in vitro, in vivo, in ovo sowie adhärente Formen
  • Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
  • Mehrere Impulsfunktionen mit Rechteckwellenform und exponentiellen Zerfallswellen (X2-Systeme)
  • Voreingestellte Protokolle – enthalten die gebräuchlichsten eukaryotischen und prokaryotischen Zelltypen
  • Optionen für Rechteckwellen und exponentielle Zerfallswellen
  • Große Touchscreen-Oberfläche
  • Anwenderdefinierte Protokolle – Protokolle können unbegrenzt hinzugefügt und bearbeitet werden
  • Sicherheit – zeigt Widerstandsmessungen für jeden Impuls mit dreischichtigem Lichtbogenschutz
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Universelle Elektroporation aller Probentypen
50/60 Hz
Elektroporator
Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten)
Nur Gemini X2 Elektroporationsgenerator
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
33 cm
21,6 cm
2 Jahre Garantie
Exponenzielle Zerfallskurve 1 bis 2 Impulse pro Probe, Rechteckwelle 1 bis 99 Impulse pro Probe
4 bis 40 °C
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend)
7,3 kg
28,6 cm
Unsteril
3775 μF (Rechteckwelle), 25 bis 3275 μF in 25 μF-Schritten (exponentielle Zerfallwelle)
< 7 Sekunden (LV), < 4 s (HV)
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 automatischer Elektroporationsplatten-Handler, BTX In-vivo-Spezialelektroden
BTX-Elektroporation
5 bis 3000 V
Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten)
Farb-Touchscreen
13 in.
8,5 in.
Nur Generator
40 bis 104 °F
Zeitkonstante der exponenziellen Zerfallskurve 0,5 ms bis 133,875 ms; Impulslänge der Rechteckwelle 10 ms bis 999 ms
Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C
16 lb.
11,25 in.
100 bis 240 V AC
85 μF (Rechteckwelle), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (exponentielle Zerfallwelle)
Bananenkabel
Touchscreen
Ja
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.