Learn More
UVP Gel documentation system Ultra Violet Products
Marke:  UVP 38-0296-03
Artikelnummer. 12883908
  • 138.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das einzigartige Design des Firstlight Illuminator gewährleistet eine extrem gleichmäßige 302 nm-Emission, was für eine genaue quantitative Analyse von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Verwendung eines Beleuchtungssystems mit hoher Dichte und einer abgestimmten Phosphorbeschichtung wurde eine Gleichförmigkeit von <5 % CV (Koeffizient der Varianz) auf der Oberfläche erreicht. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist besonders für die quantitative Analyse von 2D-Gelen von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wird die Integrität der Daten gewahrt, was die Abhängigkeit von der Software-Homogenitätskorrektur beseitigt. Abmessungen 279 x 356 x 143 mm