Learn More
Invitrogen™ GDNF Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EHGDNFX10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GDNF ist ein glykosyliertes, Disulfid-gebundenes Homodimer-Molekül. Es wurde zuerst als potenter Überlebensfaktor für dopaminerge Neuronen im Mittelhirn entdeckt. Anschließend konnte in von der Parkinson-Krankheit betroffenen Tiermodellen gezeigt werden, dass das Molekül diese Neuronen rettet. GDNF ist ein 100 Mal effizienterer Überlebensfaktor für Spinalmotoneuronen als Neurotrophine. GDNF ist ein neurotropher Faktor, der das Überleben und die morphologische Differenzierung dopaminerger Neuronen verbessert und deren hohe Affinität bei der Dopaminaufnahme erhöht.Spezifikation
P39905 | |
4 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GDNF | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
2,74 bis 2000 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
2668 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl|Serum, 50 μl|Supernatant, 100 μl | |
GDNF | |
4 h 45 min |