Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Verbindungsstück und Muttern
Bieten leckagefreie Systemverbindungen, was zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme führt.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072602
Artikelnummer. 11947957
  • 55.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
  • Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
GC-Verbindungsstück und Ersatzmutter-Ferrule 1/8 Zoll
1/8 Zoll
100 % Graphit
10/Pckg.