Learn More
Thermo Scientific™ GC Syringe for CTC
Thermo Scientific™ Gastight GC Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
Marke: Thermo Scientific™ 365L4200
130.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen aus Edelstahl
- Kolben aus PTFE
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
22s G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
2.5 mL | |
Seitliche Öffnung | |
Befestigt |
50 mm | |
1/Pk. | |
56 mm | |
CTC GC-Geräte |