Learn More
Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verwenden Sie diese GC-Spritzen mit einem ID-Chip zur Nachverfolgung von Teile- und Chargennummern, Verwendung und Verlauf, um die Datenzuverlässigkeit zu erhöhen und die Systemkonformität zu gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D0261-SM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17687055
  • 185.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die einzigartige Technologie der Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen als nachverfolgbaren, verbrauchsbasierten Ansatz für das Management von Spritzen für die Gaschromatographie (GC) für mehr Zuverlässigkeit, längere Betriebszeit des Geräts, zuverlässigere Ergebnisse und vollständige Rückverfolgbarkeit. Bei der Installation auf einem Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART Autosampler profitieren die SMART-Spritzen von der einzigartigen SMART-Technologie: Jede Spritze ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Historie für diese spezifische Spritze speichert. Die auf dem Chip gespeicherten Informationen können direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software abgerufen und weitergeleitet werden.
SMART Spritzen sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der SMART-Technologie
- Zuverlässigere Analyseergebnisse
- Garantiert fehlerfreie Verwendung von Spritzen durch automatische Identifizierung
- Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Verwendungshistorie
- Optimierung des Verbrauchs durch Überwachung der Anwendungsbedingungen und Lebensdauer
- Erleichterung der Spritzenverwaltung dank des integrierten farbcodierten Dashboards für Gesundheitsmeldungen in Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 μl RN, 23 s G, Konus, 85 mm
GC-Autosampler-Spritze
85 mm
TriPlus RSH SMART Autosampler, alle TriPlus RSH-Geräte und alle PAL3-Modelle
23s G
10 μl
Cone