Learn More
SGE™ Zubehör für GC-Einlass-Liner
Zubehör für GC-Einlasseinsätze
50.85 CHF - 55.85 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10085360
|
SGE™
0726005 |
Graphit-Dichtungsring | Für alle Einsätze außer SG092004 und SG092235 Agilent und Thermo Trace 1300 |
55.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10113022
|
SGE™
0726217 |
Graphit-Dichtungsring | Für Varian 1078 und 1079 Injektoren |
55.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12945711
|
SGE™
0726536 |
Viton O-Ring | Perkin-Elmer, geeignet für Inlet Liner mit 6,2 mm Außendurchmesser |
50.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Viton™ O-Ring—Kann bei Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F) verwendet werden
- Graphit-Dichtungsringe—Kann bei Temperaturen bis zu 450 °C (842 °F) verwendet werden
Spezifikation
Auskleidungszubehör für SGE GC-Einlass |