Learn More
SGE™ Zubehör für GC-Einlass-Liner
Zubehör für GC-Einlasseinsätze
Marke: SGE™ 0726217
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Viton™ O-Ring—Kann bei Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F) verwendet werden
- Graphit-Dichtungsringe—Kann bei Temperaturen bis zu 450 °C (842 °F) verwendet werden
Spezifikation
Auskleidungszubehör für SGE GC-Einlass | |
Graphit-Dichtungsring | |
Für Varian 1078 und 1079 Injektoren |